Learn More
Tocris Bioscience™ Pexidartinib
Potent CSF-1R inhibitor
159.82 € - 563.70 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-[5-[(5-Chloro-1 H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methyl]-2-pyridinyl]-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinemethanamine |
---|---|
CAS | 1029044-16-3 |
Ziel | Additional RTK Inhibitors |
Summenformel | C20H15ClF3N5 |
Reinheit | 98% |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18717136
|
Tocris Bioscience™
7590/10 |
10 mg |
159.82 €
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 09-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
18706716
|
Tocris Bioscience™
7590/50 |
50 mg |
563.70 €
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 09-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Pexidartinib is a potent colony-stimulating factor-1 receptor (CSF-1R) tyrosine kinase inhibitor (IC50 = 20 nM). In the B16F10 mouse melanoma model, Pexidartinib reduces the systemic and local accumulation of macrophages without affecting Gr-1+ myeloid derived suppressor cells. When combined with tumor-specific CD8 T cell immunotherapy, Pexidartinib promotes the control of tumor growth. In the BRAFV600E-driven mouse melanoma model, Pexidartinib improves the efficacy of adoptive cell therapy with reduction of TIMs and an increase in tumor-infiltrating lymphocytes and T cells. Orally bioavailable.Spezifikation
N-[5-[(5-Chloro-1 H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methyl]-2-pyridinyl]-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinemethanamine | |
Additional RTK Inhibitors | |
98% |
1029044-16-3 | |
C20H15ClF3N5 |