missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Systec™ Stapelkarussell für Petrischalen
Das Systec™ Petrischalen-Stapelkarussell eignet sich für die Aufnahme von 90 mm-Petrischalen in einem Platten-Ausgieß-Array.
Marke: Systec™ 1162
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für 90 mm-Petrischalen
- Für Platten-Gieß-Array
Spezifikation
Petrischalen, 90 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Systec™ Stapelkarussell für Petrischalen > Zur Verwendung mit Petrischalen, 90mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur