Learn More
Corning™ PETG-Erlenmeyer-Kolben mit Entlüftungskappe
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Hergestellt aus optisch klarem Polyethylenterephthalat (PETG) und ist ideal für kulturanwendungen in Schüttlern.
278.00 € - 504.93 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Nicht-pyrogen, DNase/RNase-frei
Verschlussfarbe Orange
Verschlussmaterial Polypropylen
Anzahl pro Packung 1/Packung
Sterilität Steril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15853875
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
431280
2 l
278.00 €
6 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15873875
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Corning™
431282
3 l
321.12 €
4 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15893875
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
431284
5 l
504.93 €
4 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus optisch klarem Polyethylen-Terephthalat (PETG)
  • Idea; für Kulturanwendungen in Schüttlern
  • Es werden belüftete Verschlüsse für Anwendungen mitgeliefert, bei denen steriler Gasaustausch erforderlich ist
  • Gammasterilisiert und zertifiziert pyrogenfrei
  • RNAse- und DNAse-frei
Spezifikation
Spezifikation
Nicht-pyrogen, DNase/RNase-frei
Polypropylen
Steril
Belüftet
Orange
1/Packung
Ohne Schikanen
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ PETG-Erlenmeyer-Kolben mit Entlüftungskappe