Learn More
Corning™ PETG-Erlenmeyer-Kolben mit Schikane und Entlüftungskappe
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Hergestellt aus optisch klarem Polyethylenterephthalat (PETG) und ist ideal für kulturanwendungen in Schüttlern.
Marke:  Corning™ 431283
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15883875
  • 328.18 € / 4 Stück
Verfügbar ab: 10-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der Corning™ Erlenmeyerkolben wurde entwickelt, um die Aufhängungskultur im Hinblick auf die Raumeffizienz zu verbessern. Die Kolben sind gebrauchsfertig, ideal für Schüttlerkulturanwendungen und Lagerung.
  • Erhältlich mit Schikaneboden
  • Eingegossene Graduierungen sorgen für Genauigkeit
  • Große Belüftungskappe für kontinuierlichen Gasaustausch bei gleichzeitigem Verhindern von Leckagen
  • Höchster Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) von 10-6
  • Nicht-pyrogenisch und RNase-/DNase-frei
  • Hergestellt aus optisch klarem Polyethylenterephthalat (PTEG)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nicht-pyrogen, DNase/RNase-frei
Polypropylen
4/Karton
Erlenmeyer
Belüftet
Orange
3 l
1/Packung
Steril
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer22723001 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum20/12/2023 Catalog Number431283
Chargennummer15222001 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum21/10/2023 Catalog Number431283
Chargennummer20122002 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum19/09/2023 Catalog Number431283
Chargennummer15222001 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/07/2023 Catalog Number431283
Name des Produkts
Corning™ PETG-Erlenmeyer-Kolben mit Schikane und Entlüftungskappe > 3 l
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.