Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ FFAP GC-Kapillarsäule
Marke: Macherey-Nagel™ 723116.25
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
0,4 mm | |
0,25 mm | |
G25, G35 | |
220°bis 240 °C | |
25 m | |
Je 1 |
GC Kapillarsäule | |
Permabond™ FFAP | |
Gaschromatographie (GC), Freie Carbonsäuren | |
0,25 μm | |
Permabond™ FFAP |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 8
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Permabond™ FFAP GC-Kapillarsäule > Länge:25m; Innendurchmesser:0,25 mm; Filmstärke:Gehäuse 0.25um
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur