Learn More
Gilac™ Perforated Crate 500 x 300 x 200 mm
Stacking Perforated Crate. Ideal for storing all products requiring air circulation.
25.55 € - 25.60 €
Spezifikation
Typ | Perforierte Kiste |
---|---|
Material | HDPE |
Form | Rechteckig |
Kapazität (angloamerikanisch) | 5.3 gal. |
Kapazität (metrisch) | 20 L |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16646072
|
Gilac™
G182021 |
Weiß |
25.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16675802
|
Gilac™
G182077 |
Grau |
25.60 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
- Stacking perforated crate
- Ideal for storing all products requiring air circulation
- Highly resistant for intensive use
Spezifikation
Perforierte Kiste | |
Rechteckig | |
20 L | |
Stackable | |
500 mm | |
300 mm | |
200 mm | |
1 kg | |
-40°C to +90°C |
HDPE | |
5.3 gal. | |
Food Contact Certified | |
19.7 in. | |
11.8 in. | |
7.9 in. | |
2.2 lb. | |
-40°F to +194°F |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ Perforated Crate 500 x 300 x 200 mm