Learn More
Gilac™ Perforated Crate 500 x 300 x 200 mm
Artikelnummer. 16646072
Click to view available options
Farbe:
Grau
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16646072
Marke: Gilac™ G182021
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stacking Perforated Crate. Ideal for storing all products requiring air circulation.
  • Stacking perforated crate
  • Ideal for storing all products requiring air circulation
  • Highly resistant for intensive use
Spezifikation
Typ Perforierte Kiste
Material HDPE
Farbe Weiß
Form Rechteckig
Kapazität (angloamerikanisch) 5.3 gal.
Kapazität (metrisch) 20 L
Zertifizierung/Konformität Food Contact Certified
Modell Stackable
Länge (angloamerikanisch) 19.7 in.
Länge (metrisch) 500 mm
Breite (angloamerikanisch) 11.8 in.
Breite (metrisch) 300 mm
Höhe (angloamerikanisch) 7.9 in.
Höhe (metrisch) 200 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 2.2 lb.
Gewicht (metrisch) 1 kg
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +194°F
Temperaturbereich (metrisch) -40°C to +90°C