Learn More
MP Biomedicals™ Pepsin, MP Biomedicals™
Dient zur Verdauung von Proteinen. Pepsin von MP Biomedicals ist eine saure Protease mit einem proteolytischen Enzym. Es enthält die Cathepsin-Komponente, die Milch gerinnen lässt. Es verfügt über eine breite Palette an Substrataktivität und weist eine Esterase-Aktivität auf. Es greift im Allgemeinen an
Marke:  MP Biomedicals™ 0210259891
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11498220
  • 1490.00 € / 1 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Pepsin ist eine Peptidase und das wichtigste im Magen produzierte proteolytische Enzym. Es verdaut Proteine durch Aufspaltung der inneren Peptidverbindungen. Kommt häufig bei der Herstellung von Fab-Fragmenten aus Antikörpern zum Einsatz. Pepsin aus der Magenschleimhaut des Schweins wurde zur Hydrolyse trockener zervikaler Proben bei Mäusen verwendet.
  • Pepsin hydrolysiert Peptidbindungen, nicht aber Amid- oder Ester-Verbindungen.
  • Pepsin spaltet Peptide mit einer aromatischen Säure auf beiden Seiten der Peptidbindung
  • Schwefelhaltige Aminosäuren erhöhen die Empfindlichkeit gegenüber Hydrolyse, wenn sie sich in der Nähe der Peptidbindung befinden.
  • Pepsin spaltet bevorzugt an der Carboxylseite von Phenylalanin und Leucin sowie an der Carboxylseite von Glutaminsäure-Rückständen auf.
  • Spaltet Phe-Val-, Gln-His-, Glu-Ala-, Ala-Leu-, Lon-Tyr-, Tyr-Leu-, Gly-Phe-, Phe-Phe- und Phe-Tyr-Bindungen in der β-Insulinkette auf.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Protease
9001-75-6
Wird als proteolytisches Enzym verwendet, um die Proteine in ihre Bestandteile, d.h. Peptide und Aminosäuren, zu zerlegen
1 kg
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Pepsin, MP Biomedicals™ > 1 kg
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.