Learn More
MP Biomedicals™ Pepsin, MP Biomedicals™
Dient zur Verdauung von Proteinen. Pepsin von MP Biomedicals ist eine saure Protease mit einem proteolytischen Enzym. Es enthält die Cathepsin-Komponente, die Milch gerinnen lässt. Es verfügt über eine breite Palette an Substrataktivität und weist eine Esterase-Aktivität auf. Es greift im Allgemeinen an
67.00 € - 1490.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Protease |
---|---|
CAS | 9001-75-6 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird als proteolytisches Enzym verwendet, um die Proteine in ihre Bestandteile, d.h. Peptide und Aminosäuren, zu zerlegen |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15792252
|
MP Biomedicals™
0210259820 |
20 g |
67.00 €
20 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11498220
|
MP Biomedicals™
0210259891 |
1 kg |
1490.00 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Pepsin ist eine Peptidase und das wichtigste im Magen produzierte proteolytische Enzym. Es verdaut Proteine durch Aufspaltung der inneren Peptidverbindungen. Kommt häufig bei der Herstellung von Fab-Fragmenten aus Antikörpern zum Einsatz. Pepsin aus der Magenschleimhaut des Schweins wurde zur Hydrolyse trockener zervikaler Proben bei Mäusen verwendet.
- Pepsin hydrolysiert Peptidbindungen, nicht aber Amid- oder Ester-Verbindungen.
- Pepsin spaltet Peptide mit einer aromatischen Säure auf beiden Seiten der Peptidbindung
- Schwefelhaltige Aminosäuren erhöhen die Empfindlichkeit gegenüber Hydrolyse, wenn sie sich in der Nähe der Peptidbindung befinden.
- Pepsin spaltet bevorzugt an der Carboxylseite von Phenylalanin und Leucin sowie an der Carboxylseite von Glutaminsäure-Rückständen auf.
- Spaltet Phe-Val-, Gln-His-, Glu-Ala-, Ala-Leu-, Lon-Tyr-, Tyr-Leu-, Gly-Phe-, Phe-Phe- und Phe-Tyr-Bindungen in der β-Insulinkette auf.
Spezifikation
Protease | |
9001-75-6 | |
Wird als proteolytisches Enzym verwendet, um die Proteine in ihre Bestandteile, d.h. Peptide und Aminosäuren, zu zerlegen |
Sicherheit und Handhabung
- pepsin, 1:10,000
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: pepsin
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.