General Description
• Penicillin G sodium salt is the sodium salt of benzylpenicillin, a broad-spectrum β-lactam antibiotic with gram-positive and gram-negative bactericidal activity
• Penicillin G binds and inactivates penicillin-binding-proteins associated with the bacterial cell wall, thus inhibiting cell wall synthesis and resulting in cell lysis
Applications
• Penicillin G can be used as a selection agent in the isolation of microorganisms or in cell culture applications
• It can also be used to prevent infection in research animals
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P17L053 | Analysenzertifikat | 02/04/2025 | J63032.22,J63032.06 |
N11L033 | Analysenzertifikat | 13/02/2025 | J63032.22,J63032.06,J63032.14 |
N11L035 | Analysenzertifikat | 13/02/2025 | J63032.22,J63032.06,J63032.14 |
N11L032 | Analysenzertifikat | 13/02/2025 | J63032.22,J63032.06,J63032.14 |
Z24K041 | Analysenzertifikat | 23/01/2025 | J63032.22,J63032.06,J63032.14 |
Name des Produkts
Penicillin G sodium salt, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur