Learn More
Penicillin G sodium salt, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15405309
Penicillin G sodium salt, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15405309
Artikelnummer. 15405309
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J63032.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Penicillin G sodium salt, CAS # 69-57-8, also called benzylpenicillin, is a β-lactam antibiotic active against gram-positive and gram-negative bacteria.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• Penicillin G sodium salt is the sodium salt of benzylpenicillin, a broad-spectrum β-lactam antibiotic with gram-positive and gram-negative bactericidal activity
• Penicillin G binds and inactivates penicillin-binding-proteins associated with the bacterial cell wall, thus inhibiting cell wall synthesis and resulting in cell lysis
Applications
• Penicillin G can be used as a selection agent in the isolation of microorganisms or in cell culture applications
• It can also be used to prevent infection in research animals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP17L053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2025 Catalog NumberJ63032.22,J63032.06
ChargennummerN11L033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2025 Catalog NumberJ63032.22,J63032.06,J63032.14
ChargennummerN11L035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2025 Catalog NumberJ63032.22,J63032.06,J63032.14
ChargennummerN11L032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2025 Catalog NumberJ63032.22,J63032.06,J63032.14
ChargennummerZ24K041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2025 Catalog NumberJ63032.22,J63032.06,J63032.14
Name des Produkts
Penicillin G sodium salt, Thermo Scientific™ >