Learn More
3M™ PELTOR™ Optime™ III Kapsel-Gehörschutz Artikelnummer.: 12990295
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
3M™ PELTOR™ Optime™ III Kapsel-Gehörschutz
Artikelnummer. 12990295
Grün, Schwarz, Helmmontiert
Click to view available options
Farbe:
Grün, Schwarz
Schwarz, Rot
Modell:
Helmmontiert
Kopfband
Nackenband
Artikelnummer. 12990295
Marke: 3M™ 7000038212
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz in Umgebungen mit extrem hohem Rauschen, insbesondere in Umgebungen, in denen Hochfrequenzgeräusche vorherrschen. Der 3M™ PELTOR™ Optime™ III Gehörschutz basiert auf einer Technologie mit doppelten Muscheln, was zur Minimierung des Resonanzeffekts beiträgt und eine hervorragende Hochfrequenzdämpfung ermöglicht.
  • Moderne, stilvolle Becherbauweise
  • Hohe Sprachverständlichkeit
  • Platz im Becher verringert Feuchtigkeit und Wärmeentwicklung
  • Einfach zu ersetzende Kissen und Einsätze sorgen für eine hygienische Reinigung
  • Einzigartiges, flaches Kopfbügeldesign sorgt für konstanten Druck
  • Weiche, breite Manschetten verringern den Druck auf die Ohren und verbessern Komfort und Tragbarkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grün, Schwarz
Plug Shape Oval
Produkttyp Gehörschutz Optime III
Modell Helmmontiert
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ PELTOR™ Optime™ III Kapsel-Gehörschutz >