Learn More
3M™ PELTOR™ Optime™ I Ohrenschützer
Click to view available options
Modell:
H510A-470-GB, Kopfband
H510B-403-GU, Nackenband
H510F-404-GU, Kopfband
H510F-459-GB, Kopfband
H510P3A-405 – GU, Schutzhelm
H510P3A-405-GU, Schutzhelm
H510P3AF-405-GU, Schutzhelm
H510P3B-405-GU, Schutzhelm
H510P3E-405-GU, Schutzhelm
H510P3E-469-GB, Schutzhelm
H510P3EA-405-GU, Schutzhelm
H510P3G-405-GU, Schutzhelm
H510P3H-405-GU, Schutzhelm
H510P3K-405-GU, Schutzhelm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
20 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Sehr flaches Design, das Auffälligkeit minimiert
- Platz im Becher verringert Feuchtigkeit und Wärmeentwicklung
- Einfach zu ersetzende Polster und Einsätze sorgen für hygienisch saubere Ohrenschützer
- Weiche, breite Polster reduzieren den Druck um die Ohren und verbessern den Tragekomfort
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| Zertifizierung/Konformität | CE-Zulassung, EN 352-3:2002 |
| Modell | H510P3E-405-GU, Schutzhelm |
| Rauschunterdrückung (NRR) | 26 dB |
| Produkttyp | Kapselgehörschutz |