Learn More
Melford PEG 8000
Ultrapure white crystals for molecular biology applications such as precipitation of DNA, nucleic acids, hybridization and fusion of mammalian cells.
Marke:  Melford P48080-1000.0
Artikelnummer. 30018713
  • 67.90 € / 1 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Ultrapure white crystals for molecular biology applications such as precipitation of DNA, nucleic acids, hybridization and fusion of mammalian cells.
Ultrapure white crystals for molecular biology applications such as precipitation of DNA, nucleic acids, hybridization and fusion of mammalian cells. Melting Point: 55°-60°C
Spezifikation
Spezifikation
PEG 8000
25322-68-3
1 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Melford PEG 8000 > 1 kg