Learn More
Gilac™ Pedal Container with Lid, 50 L
Pedal Container with Lid is a compact pedal container for space saving and hands-free operation to prevent contamination.
Marke:  Gilac™ G614322
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17908591
  • 80.95 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Compact pedal container for space saving.
  • Hands-free operation to prevent contamination and facilitate barrier gestures, pedal prevents contamination.
  • 2 pedal mounting positions available: automatic or manual lid closing.
  • The lid (in manual lid version) can be closed by pressing the left part of the pedal.
  • Longevity and durability.
  • Perfect stability.
  • Easy to clean.
  • Colored lids for selective waste sorting.
  • Self-assembled kit: lid, body, screws and pedal delivered in the same box.
Spezifikation
Spezifikation
50 L
Blue
Polypropylene
13.2 gal.
Nicht autoklavierbar
Pedal Container with Lid