Learn More
Gilac™ Pedal Container with Lid, 50 L
Artikelnummer. p-200009601
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17988521
Marke: Gilac™ G614321
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Pedal Container with Lid is a compact pedal container for space saving and hands-free operation to prevent contamination.
  • Compact pedal container for space saving.
  • Hands-free operation to prevent contamination and facilitate barrier gestures, pedal prevents contamination.
  • 2 pedal mounting positions available: automatic or manual lid closing.
  • The lid (in manual lid version) can be closed by pressing the left part of the pedal.
  • Longevity and durability.
  • Perfect stability.
  • Easy to clean.
  • Colored lids for selective waste sorting.
  • Self-assembled kit: lid, body, screws and pedal delivered in the same box.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 L
Kapazität (angloamerikanisch) 13.2 gal.
Farbe Weiß
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Polypropylene
Produkttyp Pedal Container with Lid