Learn More
Gilac™ Pedalbehälter mit Deckel
Der Gilac™ Pedalbehälter mit Deckel bietet freihändigen Betrieb für die hygienische Entsorgung.
259.00 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 100 L |
---|---|
Kapazität (angloamerikanisch) | 26.4 gal. |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11857443
|
Gilac™
G614421 |
Weiß |
259.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11877443
|
Gilac™
G614423 |
Grün |
259.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11867443
|
Gilac™
G614422 |
Blau |
259.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11887443
|
Gilac™
G614424 |
259.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Ausgestattet mit zwei spurlose Rädern (Durchmesser 100 mm), einfach zu bewegen
- Freihändiger Betrieb für hygienische Entsorgung
- Einfach zu reinigen
- Farbige Deckel für die selektive Abfallsortierung
Spezifikation
100 L | |
26.4 gal. | |
Polypropylen |