Learn More
Gilac™ Pedalbehälter mit Deckel
Der Gilac™ Pedalbehälter mit Deckel bietet freihändigen Betrieb für die hygienische Entsorgung.
Marke: Gilac™ G614423
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ausgestattet mit zwei spurlose Rädern (Durchmesser 100 mm), einfach zu bewegen
- Freihändiger Betrieb für hygienische Entsorgung
- Einfach zu reinigen
- Farbige Deckel für die selektive Abfallsortierung
Spezifikation
100 L | |
26.4 gal. | |
515 x 477 x 925 mm |
Grün | |
Weiß | |
Polypropylen |