Learn More
Gilac™ Pedal Container with Door and Lid, 90 L
90 L Pedal Container with Door and Lid allows easy bag removal thanks to side opening and is easy to move around.
313.49 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 90 L |
---|---|
Kapazität (angloamerikanisch) | 23.8 gal. |
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
Material | Polypropylene |
Produkttyp | Pedal Container with Lid |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17928921
|
Gilac™
G614821 |
White |
313.49 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17988741
|
Gilac™
G614822 |
Blue |
313.49 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17978741
|
Gilac™
G614823 |
Green |
313.49 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17938921
|
Gilac™
G614824 |
Red |
313.49 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17998831
|
Gilac™
G614825 |
Yellow |
313.49 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Polaris pedal container.
- Equipped with two antimark wheels (diameter 120 mm).
- Easy to move around.
- Easy bag removal thanks to side opening.
- Hands-free operation for sanitary disposal.
- Easy to clean.
- Colored lids for selective waste sorting.
Spezifikation
90 L | |
Not Autoclavable | |
Pedal Container with Lid |
23.8 gal. | |
Polypropylene |