Learn More
Gilac™ Pedal Container with Door and Lid, 90 L
90 L Pedal Container with Door and Lid allows easy bag removal thanks to side opening and is easy to move around.
Marke:  Gilac™ G614823
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17978741
  • 425.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Polaris pedal container.
  • Equipped with two antimark wheels (diameter 120 mm).
  • Easy to move around.
  • Easy bag removal thanks to side opening.
  • Hands-free operation for sanitary disposal.
  • Easy to clean.
  • Colored lids for selective waste sorting.
Spezifikation
Spezifikation
90 L
Green
Polypropylene
23.8 gal.
Nicht autoklavierbar
Pedal Container with Lid