missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Birnenförmige Scheidetrichter

Zur Trennung der Bestandteile eines Gemisches in zwei nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte. Der Karl Hecht™ birnenförmige Scheidetrichter besteht aus Duran™ Glas und Polyethylen hoher Dichte.

Marke:  Karl Hecht™ 42970066

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10419991

  • 104.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Aus Duran™.
  • NS-Absperrhahn
  • Austauschbarer Stopfen.
  • Zuverlässige Haltevorrichtung.
  • NS-Kunststoffstopfen (Polyethylen hoher Dichte, säure- und alkalibeständig).
  • Verstärkte Hülse und Hals.
  • Mit Kapazität und NS-Größe gekennzeichnet.
  • In Kartons à 2 Stück verpackt.
Spezifikation

Spezifikation

1000 ml
DIN ISO 4800
Nein
1Each.
Polyethylen hoher Dichte
Trichter
Borosilikatglas 3.3
Borosilikatglas 3.3
Austauschbarer NS-Stecker aus massivem Glas
NS, 6,0mm-Bohrung
29
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Karl Hecht™ Birnenförmige Scheidetrichter > Fassungsvermögen: 1000 ml; enthält festes Steckerglas; Form: Birnenförmig

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt