Learn More
asecos™ Auffangwanne PE ohne Gitterrost
Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
N.V.
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17886336
|
asecos™
40044 |
220 L | 1330.00 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||||
17836546
|
asecos™
40041 |
440 L | 1720.00 mm |
N.V.
1 Stück |
N/A | ||||
17846466
|
asecos™
39194 |
520 L | 2520.00 mm |
N/A
|
N/A | ||||
Beschreibung
- PE Blau
- Gitterrost: ohne
Spezifikation
Blau | |
Polyethylen | |
Painted Spill Sump |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Auffangwanne PE ohne Gitterrost