Learn More
asecos™ Auffangwanne PE ohne Gitterrost
Artikelnummer. 17836546 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
220 l
440 l
520 l
Länge (metrisch):
1330.00 mm
1720.00 mm
2520.00 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17836546
Marke: asecos™ 40041
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
  • PE Blau
  • Gitterrost: ohne
Spezifikation
Farbe Blau
Kapazität (angloamerikanisch) 116.2 gal.
Kapazität (metrisch) 440 l
Material Polyethylen
Typ Painted Spill Sump
Länge (angloamerikanisch) 67.72 in.
Länge (metrisch) 1720.00 mm
Breite (angloamerikanisch) 67.72 in.
Breite (metrisch) 1720.00 mm
Höhe (angloamerikanisch) 13.78 in.
Höhe (metrisch) 350.00 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 51.18 in.
Tiefe (metrisch) 1300.00 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 88.18 lb.
Gewicht (metrisch) 40 kg