Learn More
asecos™ IBC-Station PE mit Abfüllbereich und mit Gitterrost verzinkt
Artikelnummer. p-200003718 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Breite (metrisch):
1280.00 mm
2460.00 mm
3640.00 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17826386
Marke: asecos™ 24156
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
  • Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc.
  • Für einen leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport der leeren Auffangwanne
Spezifikation
Farbe Blau
Kapazität (angloamerikanisch) 264.2 gal.
Kapazität (metrisch) 1000 L
Material Polyethylen
Typ IBC Spill Pallet
Länge (angloamerikanisch) 50.39 in.
Länge (metrisch) 1280.00 mm
Breite (angloamerikanisch) 50.39 in.
Breite (metrisch) 1280.00 mm
Höhe (angloamerikanisch) 33.86 in.
Höhe (metrisch) 860.00 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 75.20 in.
Tiefe (metrisch) 1910.00 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 253.53 lb.
Gewicht (metrisch) 115 kg