Learn More
Molecular Probes™ HCS NuclearMask™ Stains
Easily identify cell nuclei and other features of interest during high-content screening (HCS) assays with the versatile HCS NuclearMask Blue, Red, and Deep Red stains, which can be used with live and fixed cells and in multiparametric analyses.
Marke: Molecular Probes™ H10326
Beschreibung
Easily identify cell nuclei in high-content screening (HCS) assays with the versatile HCS NuclearMask Blue, Red, and Deep Red stains, which survive standard formaldehyde-based fixation and detergent-based permeabilization methods and can be applied to live and fixed cells. Because their dyes are easily discriminated from other fluorophores, the HCS NuclearMask stains can be used in multiparametric analyses. They can also label the entire cell (i.e., cytoplasm and nucleus) and provide an accurate backdrop against which to assess the features of interest.
Der vielseitige HCS NuclearMask™ Rot Farbstoff (H10326) kann zur Messung des DNA-Gehalts und zur Zellabgrenzung mit Formaldehyd-fixierten Zellen auf High Content-Bildgebungs- und Analyse (HCS)-Plattformen verwendet werden. Bei Anregungs-⁄Emissionsmaxima von 622⁄645 nm lässt er sich bei Bindung an die DNA von grünen und sogar orange-fluoreszierenden Fluorophoren für den Einsatz in multiparametrischen Analysen leicht unterscheiden. Wenn eine Gesamtfärbung der Zellen gewünscht wird, beschriften HCS CellMask™ Färbungen die gesamte Zelle (Zytoplasma und Zellkern) und bieten einen genauen Hintergrund, vor dem die relevanten Merkmale beurteilt werden können. HCS CellMask™ Färbungen sind in verschiedenen Farben erhältlich, um die Flexibilität beim Multiplexing zu erhöhen.
Spezifikation
Rot | |
622⁄645 | |
125 μL | |
HCS NuclearMask™ Red Stain | |
Molecular Probes™ | |
Fluorescent Dye | |
Zellkern, Nukleinsäuren, Nucleus |
125 μl 1000x Konzentrat, das ausreichend Material für insgesamt 10 96-Well Mikrotiterplatten bietet. Bei ≤-20 °C lagern, exsikkieren und vor Licht schützen. | |
High Content Gerät | |
Fluoreszent | |
Sichtbar | |
Raumtemperatur | |
Färbemittel |