Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Aluminium-Bördelverschluss, grün, Mittelloch, zusammengesetztes Septum
Aluminium-Bördelverschlüsse bieten eine auslaufsichere Abdichtung.
Marke:  Fisherbrand™ 11 03 0301
153.63 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11874870
  • 205.00 € / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 11mm
  • Aluminiumkappe
  • Grün
  • Mittelloch
  • Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
  • Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Naturkautschuk/Butyl/TEF
11 mm
GC, HPLC
1 mm
Rot, Rot-Orange, Durchsichtig, Grün
Aluminium
100
Bördelverschluss
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm Aluminium-Bördelverschluss, grün, Mittelloch, zusammengesetztes Septum > Naturkautschuk/Butyl/TEF rot-orange/rot/transparent ,1.0 mm Dicke ,45° Shore A