Learn More
DuPont™ Safespec™ Tyvek™ Classic Xpert™ Schutzanzüge (Modell CHF5 HDPE)
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5X-Large
6X-Large
7X-Large
Unit Size:
1 Stück
100 Stück
25 Stück
Description
Aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte. Der Dupont™ Tyvek™ Classic Xpert Overall mit Kapuze ist luft- und wasserdampfdurchlässig, weist jedoch wasserbasierte Flüssigkeiten ab und schafft eine ausgezeichnete Barriere gegen feine Partikel und Fasern.
- Robust und leicht
- 3-teilige Kapuze für optimalen Halt an Kopf und Gesicht beim Drehen
- Kapuze, Bündchen und Knöchel elastisch sowie eingeklebter Elastikeinsatz an der Taille
- Großzügiger Schrittbereich für mehr Bewegungsfreiheit
- Großer, leicht zu greifender Reißverschlussgriff
- Sehr geringe innere Leckage durch optimierte Ausführung
Spécification
Spécification
| Größe | 4XL |
| Farbe | Weiß |
| Verschlusstyp | Reißverschluss |
| Saumtyp | Genäht |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5 |
Der Anwender sollte die Risikobewertung durchführen, um den erforderlichen Schutz zu bestimmen.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu