Learn More
Intelsius™ PathoPak
PathoPak sample transport packaging is certified for Category A and B shipments, meeting IATA, ADR, and CFR 49 (DOT) transport regulations, providing protection for your samples regardless of their specimen classification.
Marke: Intelsius™ PP013
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- A Strong, durable and highly protective shipping solution for UN3373 category B biological samples.
- Suitable for shipping a wide range of primaries including:
- Blood Tubes
- Specimen Containers
- Swabs
- Components Supplied:
- 95kPa IATA compliant secondary rigid pressure vessel
- Outer carton printed in compliance with transport regulations
- Absorbent
- Bubble wrap
- Infectious class label
- Security Seal label
Spezifikation
UN3373 | |
Sample Transport Packaging | |
125 x 255 mm (4.9 x 10.0 in.) | |
3 L |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.