Learn More
Intelsius™ PathoPak
Artikelnummer. p-7010038
Encompass_Preferred
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 l
3 l
Nutzlast:
125 x 255 mm (4,9 x 10,0 in.)
90 x 170 mm (3,5 x 6,7 in.)
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Artikelnummer. 15645609
Marke: Intelsius™ PP011
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
PathoPak sample transport packaging is certified for Category A and B shipments, meeting IATA, ADR, and CFR 49 (DOT) transport regulations, providing protection for your samples regardless of their specimen classification.
  • A Strong, durable and highly protective shipping solution for UN3373 category B biological samples.
  • Suitable for shipping a wide range of primaries including:
    • Blood Tubes
    • Specimen Containers
    • Swabs
  • Components Supplied:
    • 95kPa IATA compliant secondary rigid pressure vessel
    • Outer carton printed in compliance with transport regulations
    • Absorbent
    • Bubble wrap
    • Infectious class label
    • Security Seal label
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UN3373
Typ Sample Transport Packaging
Nutzlast 90 x 170 mm (3,5 x 6,7 in.)
Fassungsvermögen 1 l
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.