Learn More
Formaldehyd, ExtraPure, Lösung 37-41 %, SLR, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10630813
Formaldehyd, ExtraPure, Lösung 37-41 %, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10630813
500 ml, Plastikflasche aus HDPE
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Kunststoffbehälter
Plastikflasche aus HDPE
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10630813
Marke: Fisher Chemical F/1501/PB08
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Ch2O, CAS-Nummer 50-00-0, 2,5 l, 97 °C, CHEBI:16842, Farblos, 30,02g/mol, WSFSSNUMVMOMR-UHFFFAOYSA-N, Formaldehyd, -15 °C, 3274, 30.026, HDPE-Kunststoffflasche, 3 bis 4,2, flüssig, 712, C-O, >1,0, 2 mbar bei 20 °C
Ch2O, CAS-Nummer 50-00-0, 2,5 l, 97 °C, CHEBI:16842, Farblos, 30,02g/mol, WSFSSNUMVMOMR-UHFFFAOYSA-N, Formaldehyd, -15 °C, 3274, 30.026, HDPE-Kunststoffflasche, 3 bis 4,2, flüssig, 712, C-O, >1,0, 2 mbar bei 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-00-0
Summenformel CH2O
Molekulargewicht (g/mol) 30.03
MDL-Nummer MFCD00003274
InChI-Schlüssel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC-Name Formaldehyd
SMILES C=O
Spezifikation
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Menge 500 ml
Farbe Farblos
Dampfdruck 2 W bei 20 °C
Dampfdichte > 1.0
pH 3 bis 4.2
Schmelzpunkt -15 °C
Siedepunkt 97 °C
Physikalische Form Flüssig
Formelmasse 30.02 mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Formaldehyde solution, 37%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Formaldehyde, Methylalcohol
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    21
    Stunden
    20
    Minuten
    9
    Sekunden
    15
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.
    Aktionscode: 24127
    Gültig bis zum2025-05-31
    Tage
    52
    Stunden
    20
    Minuten
    9
    Sekunden
    15
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Formaldehyd, ExtraPure, Lösung 37-41 %, SLR, Fisher Chemical >