Learn More
Epredia™ Paraffin Typ 1, 3, 6, 9
Finden Sie die perfekten Lösung mit vier verschiedene Mischungen aus hochreinem Paraffin und Polymeren, die eine Auswahl an Infiltrationszeiten und Schnitteigenschaften bieten.
103.00 € - 195.00 €
Spezifikation
Schmelzpunkt 55 bis 57°C
Produkttyp Typ 1
Menge 2 lb.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
12046669
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
8334
Typ 1 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12056669
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
8335
Typ 3
104.23 €
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12066669
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
8336
Typ 6
195.00 €
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12076669
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
8337
Paraffin Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Finden Sie die perfekte Option für Ihre speziellen Erfordernisse mit Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific Paraffin Typ 1, 3, 6, 9: Vier verschiedene Mischungen aus hochreinem Paraffin und Polymeren, die eine Auswahl an Infiltrationszeiten und Schnitteigenschaften bieten.
  • Alle Paraffine schmelzen zwischen 55 und 57 °C und sind dreifach gefiltert bis auf 0,5 μm
  • Die Flockenform besitzt ein größeres Verhältnis zwischen Oberfläche und Gewicht als die Granulatform, was zu einer kürzeren Schmelzzeit führt
  • Typ 1 enthält keine Polymere und gewährleistet eine rasche Infiltration
  • Typ 3 enthält einen minimalen Anteil an Polymeren und gewährleistet eine schnelle Infiltration
  • Typ 6 ist härter als Typ 3 und ermöglicht dünnere Schnitte
  • Typ 9 hat den höchsten verfügbaren Polymeranteil und ermöglicht extrem dünne Schnitte
Bestellinformationen:
Verpackt in praktischen, leicht zu öffnenden und wiederverschließbaren Beuteln
Spezifikation
Spezifikation
55 bis 57°C
Typ 1
2 lb.
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: parrafin waxes and hydrocarbon waxes, 2,6-ditertbutyl-p-cresol