Learn More
Epredia™ Paraffin Typ 1, 3, 6, 9
Finden Sie die perfekten Lösung mit vier verschiedene Mischungen aus hochreinem Paraffin und Polymeren, die eine Auswahl an Infiltrationszeiten und Schnitteigenschaften bieten.
Marke: Epredia™ 8334
Beschreibung
Finden Sie die perfekte Option für Ihre speziellen Erfordernisse mit Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific Paraffin Typ 1, 3, 6, 9: Vier verschiedene Mischungen aus hochreinem Paraffin und Polymeren, die eine Auswahl an Infiltrationszeiten und Schnitteigenschaften bieten.
- Alle Paraffine schmelzen zwischen 55 °C und 57 °C und sind dreifach gefiltert auf 0,5 μm
- Flockenform hat ein größeres Verhältnis von Oberfläche zu Gewicht als Pellets, was zu einer kürzeren Schmelzzeit führt
- Typ 1 enthält kein Polymer und bietet schnelles Infiltrieren
- Typ 3 enthält minimales Polymer und bietet schnelles Infiltrieren
- Typ 6 ist härter als Typ 3 und ermöglicht schmalere Abschnitte
- Typ 9 hat den höchsten verfügbaren Polymergehalt und liefert extrem dünne Abschnitte
Bestellinformation:
Verpackt in praktischen, leicht zu öffnenden, wiederverschließbaren Beuteln
Spezifikation
55 bis 57°C | |
Typ 1 | |
2 lb. | |
Nur ME |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: parrafin waxes and hydrocarbon waxes, 2,6-ditertbutyl-p-cresol