Learn More
Paraffin, flüssig, rein, Thermo Scientific Chemicals
25.02 € - 101.51 €
Chemische Identifikatoren
CAS 8012-95-1
Summenformel MFCD00131611
Molekulargewicht (g/mol) 0.00
MDL-Nummer MFCD00131611
InChI-Schlüssel FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym delphinidin chloride, delphinidin, delphinidine, delphinidol, ephdine, delfinidol chloride, unii-em6md4aehe, ccris 2518, em6md4aehe, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl benzopyrylium chloride
PubChem CID 68245
ChEBI CHEBI:38701
IUPAC-Name 2-(3,4,5-Trihydroxyphenyl)chromenylium-3,5,7-triol; Chlorid
SMILES *
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10689014
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
171402500
250 mL Glasflasche
25.02 €
250 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10361124
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
171400010
1 L Glasflasche
54.87 €
1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10540614
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
171400025
2.5 L Glasflasche
101.51 €
2.50 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
8012-95-1
0.00
FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N
68245
2-(3,4,5-Trihydroxyphenyl)chromenylium-3,5,7-triol; Chlorid
MFCD00131611
MFCD00131611
delphinidin chloride, delphinidin, delphinidine, delphinidol, ephdine, delfinidol chloride, unii-em6md4aehe, ccris 2518, em6md4aehe, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl benzopyrylium chloride
CHEBI:38701
*
Spezifikation
Paraffin, liquid
8012-95-1
Farblos
300.0°C
Echt
MFCD00131611
0.88
Solubility in water: insoluble
*
0.00
CHEBI:38701
Rein
Pure
-24.0°C
0.8800g/mL
218°C
MFCD00131611
14, 7186
delphinidin chloride, delphinidin, delphinidine, delphinidol, ephdine, delfinidol chloride, unii-em6md4aehe, ccris 2518, em6md4aehe, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl benzopyrylium chloride
FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N
2-(3,4,5-Trihydroxyphenyl)chromenylium-3,5,7-triol; Chlorid
68245
65-75 mm2/s (40°C)
Ölhaltige Flüssigkeit
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenreizungen.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 232-384-2
Produktidentifikator
  • Paraffin, liquid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.