Learn More
Paraffin, flüssig, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10689014
Paraffin, flüssig, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10689014
250 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10689014
Marke: Thermo Scientific Acros 171402500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8012-95-1
Summenformel MFCD00131611
Molekulargewicht (g/mol) 0.00
MDL-Nummer MFCD00131611
InChI-Schlüssel FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym delphinidin chloride, delphinidin, delphinidine, delphinidol, ephdine, delfinidol chloride, unii-em6md4aehe, ccris 2518, em6md4aehe, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl benzopyrylium chlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 68245
ChEBI CHEBI:38701
IUPAC-Name 2-(3,4,5-Trihydroxyphenyl)chromenylium-3,5,7-triol; Chlorid
SMILES *
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Paraffin, liquid
Namenshinweis Pure
Schmelzpunkt -24.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8800g/mL
Siedepunkt 300.0°C
Flammpunkt 218°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mL
Merck Index 14, 7186
Relative Dichte 0.88
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Viskosität 65-75 mm2/s (40°C)
Güte Rein
Physikalische Form Ölhaltige Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0442755 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number171400010,171400025,171402500
ChargennummerA0464738 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Catalog Number171400010,171400025,171402500
ChargennummerA0403320 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number171400010,171400025,171402500
ChargennummerA0399049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number171400010,171400025,171402500
ChargennummerA0406735 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number171400010,171400025,171402500
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Paraffin, liquid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Paraffin, flüssig, rein, Thermo Scientific Chemicals >