Learn More
Honeywell™ Panoramasque™ Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
The Panoramasque™ Full-Face APR is a Mono filter with Rd40 thread connection system that offers respiratory protection, depending on the canister type assembled on it.
149.25 € - 310.00 €
Spezifikation
Zertifizierungen (EN) | EN 136:1989 |
---|---|
Anschlusstyp | 1/7 in. Rd40-Gewindesystem |
Filtertyp | Einzelfilter |
Produkttyp | Luftreinigendes Atemschutzgerät (APR) mit Vollmaske |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chemische Industrie, Öl- und Gasindustrie, pharmazeutische Industrie |
Produktcode | Marke | Material der Schutzmaske | Material (Linse) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material der Schutzmaske | Material (Linse) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12612923
|
Honeywell™
1710395 |
EPDM | PMMA | Mit Sprechmembran (Metall) |
193.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12652923
|
Honeywell™
1710987 |
Silikon | PMMA | Mit Sprechmembran (Metall) |
306.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12662923
|
Honeywell™
1711000 |
EPDM | Specific for Chlorine Hazards | Ohne Sprechmembran | N/A | ||||
12672923
|
Honeywell™
1711001 |
EPDM | Verbundglas für chemische Gefahren | Ohne Sprechmembran |
266.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15952912
|
Honeywell™
1710980 |
Silikon | PMMA | Ohne Sprechmembran |
310.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12602923
|
Honeywell™
1710394 |
EPDM | PMMA | Ohne Sprechmembran |
194.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Product Type: Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
- Material (Body): EPDM or Silicone
- Material (Lens): PMMA, Glass, Chlorine Hazard Specific
- Color: Black, Yellow
- Cartridge: Single Filter via Rd40 (1/7 in.) Connection
- Use with: EN141 or EN143 Class 1 or 2 Cert. Honeywell Filters
- PPE Class: Variable (Dependant on Cartridge)
- Hazard Types: Particulates, Gas, Vapor, Smoke
- Applications: Chemical Industry, Oil and Gas Industries, Pharmaceutical Industry
Spezifikation
EN 136:1989 | |
Einzelfilter | |
Chemische Industrie, Öl- und Gasindustrie, pharmazeutische Industrie | |
Ja |
1/7 in. Rd40-Gewindesystem | |
Luftreinigendes Atemschutzgerät (APR) mit Vollmaske | |
EN141- oder EN143-zertifizierte Klasse 1 oder 2 Honeywell Filter |