Learn More
Palladium(II)-Trifluoracetamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
127.51 € - 547.73 €
Chemische Identifikatoren
CAS 42196-31-6
Summenformel C4F6O4Pd
Molekulargewicht (g/mol) 332.45
MDL-Nummer MFCD00013204
InChI-Schlüssel PBDBXAQKXCXZCJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium ii trifluoroacetate, palladium ii 2,2,2-trifluoroacetate, palladium 2+ ion ditrifluoroacetate, palladium trifluoroacetate, palladium 2+ ditrifluoroacetate, trifluoroacetic acid palladium ii salt, bis 2,2,2-trifluoroacetoxy palladium, acmc-209jo7, ksc235m3d
PubChem CID 2733347
SMILES [Pd++].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11358238
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039448.03
1 g
127.51 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11368238
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039448.06
5 g
547.73 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Sollte es mit den Augen in Kontakt kommen, sofort mit viel Wasser ausspülen und ärztlichen Rat einholen
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Palladium(II)-Trifluoracetamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals