Learn More
Palladium(II)-Trifluoracetamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358238
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42196-31-6
Summenformel C4F6O4Pd
Molekulargewicht (g/mol) 332.45
MDL-Nummer MFCD00013204
InChI-Schlüssel PBDBXAQKXCXZCJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium ii trifluoroacetate, palladium ii 2,2,2-trifluoroacetate, palladium 2+ ion ditrifluoroacetate, palladium trifluoroacetate, palladium 2+ ditrifluoroacetate, trifluoroacetic acid palladium ii salt, bis 2,2,2-trifluoroacetoxy palladium, acmc-209jo7, ksc235m3d
PubChem CID 2733347
SMILES [Pd++].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium(II) trifluoroacetate
Schmelzpunkt 210°C (decomposition)
Farbe Braun
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 97%
Löslichkeitsinformationen Soluble in diethyl ether and acetone. Insoluble in benzene,chloroform and trifluoroacetic acid.
IUPAC-Name Palladium(2+); 2,2,2-Trifluoracetat
Formelmasse 332.44
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen Brown powder