Learn More
Thermo Scientific™ PageRuler™ ungefärbte Proteinleiter, Broad Range
Eine Mischung aus 11 Proteinen (5 bis 250 kDa) zur Verwendung als Größenstandards bei der Proteinelektrophorese (SDS-PAGE) und beim Western Blotting.
Marke:  Thermo Scientific™ 26630
93.10 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11892124
  • 99.75 € / 2 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Inhalt: zwei 250 µl-Fläschchen
Lagerpuffer: 62,5 mmol Tris-H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % SDS, 10 mmol DTT, 1 mmol NaN3, 0,01 % Bromophenolblau und 33 % Glycerin
Lagerung: Nach Erhalt bei –20 °C lagern
Proteinleiter
5 bis 250 kDa
Bolt™ Bis-Tris Plus Gele, Novex™ Tricin-Gele, Novex™ Tris-Glycin-Gele, NuPAGE™ Bis-Tris-Gele, NuPAGE™ Tris-Acetat-Gele, SDS-PAGE-Gele
PageRuler™
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
11
Ja
Ungefärbt
250, 150, 100, 70, 50, 40, 30, 20, 15, 10, 5 kDa
2 x 250 μl
Western Blotting, SDS-PAGE
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2791332 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number26630,26630_LITL18 PROMO
Chargennummer2822104 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number26630,26630_LITL18 PROMO
Chargennummer2851798 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number26630,26630_LITL18 PROMO
Chargennummer2874477 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number26630,26630_LITL18 PROMO
Chargennummer2901717 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number26630,26630_LITL18 PROMO
Name des Produkts
Thermo Scientific™ PageRuler™ ungefärbte Proteinleiter, Broad Range > PageRuler, ungefärbt, breites Spektrum; elf Proteine von 5 bis 250 kDa; 2 x 250 μl