Learn More
Thermo Scientific™ PageRuler™ vorgefärbte Proteinleiter, 10 bis 180 kDa
Mischung aus zehn (10) blau-, orange- und grüngefärbten Proteinen (10 bis 180 kDa) zur Verwendung als Größenstandards bei der Protein-Gelelektrophorese (SDS-PAGE) und beim Western Blot.
177.00 € - 668.00 €
Spezifikation
Nachweisverfahren | Kolorimetrisch, NIR-Fluoreszenz (700 nm), RGB-Fluoreszenz (555 nm) |
---|---|
Number of Markers | 10 |
Produkttyp | Proteinleiter |
Sofort einsatzbereit | Ja |
Größenbereich | 10 bis 180 kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11812124
|
Thermo Scientific™
26616 |
2 x 250 μl |
177.00 €
2 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11822124
|
Thermo Scientific™
26617 |
10 x 250 μl |
668.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ PageRuler Vorgefärbte Proteinleiter ist eine Mischung aus zehn (10) blau-, orange- und grüngefärbten Proteinen (10 bis 180 kDa) zur Verwendung als Größenstandards bei der Protein-Gelelektrophorese (SDS-PAGE) und beim Western Blot-Verfahren.
Dieser vorgefärbte Protein-MW-Marker dient zum Überwachen des Verlaufes der SDS-Polyacrylamid-Gel-Elektrophorese zur Beurteilung der Wirksamkeit der Übertragung auf PVDF-, Nylon- und Nitrozellulosemembranen und zur Schätzung der ungefähren Größe separierter Proteine, die mit Gel-Färbemittel bzw. Western-Blot-Nachweisreagenzien sichtbar gemacht wurden. Die Leiter besteht aus einer orangenen Referenzbande bei 70 kDa und einer grünen Bande bei 10 kDa.Leistungsmerkmale:
Größenbereich – 10 Proteine, die 10 bis 180 kDa umfassen
Gebrauchsfertig – Wird in einem Ladepuffer zum direkten Auftragen auf Gele geliefert; kein Sieden erforderlich
Scharfe Banden – Farbkodierte Banden ähnlicher Intensität ermöglichen eine einfache Visualisierung
Qualitätsgeprüft – Jede Charge wird anhand von SDS-PAGE und Western Blot-Verfahren beurteilt
Zwei Referenzbanden – Orange bei 70 kDa und grün bei 10 kDa
Membran-kompatibel – Farbige Banden können für das Western Blot-Verfahren auf Membranen übertragen werden
Lieferumfang:
Farbstoffgefärbte Proteine in 62,5 mmol Tris-H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % SDS, 10 mmol DTT, 1 mmol NaN3 und 33 % Glycerin.
Empfohlen für:
Überwachung der Proteinwanderung während der SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese; Kontrolle des Proteintransfers auf Membranen nach Western Blot; Größenbestimmung von Proteinen in SDS-Polyacrylamidgelen und Western Blots
Spezifikation
Kolorimetrisch, NIR-Fluoreszenz (700 nm), RGB-Fluoreszenz (555 nm) | |
Proteinleiter | |
10 bis 180 kDa | |
Bolt™ Bis-Tris Plus Gele, Novex™ Tricin-Gele, Novex™ Tris-Glycin-Gele, NuPAGE™ Bis-Tris-Gele, NuPAGE™ Tris-Acetat-Gele, SDS-PAGE-Gele | |
PageRuler™ |
10 | |
Ja | |
3 Farben: Blau, orange, grün | |
180, 130, 100, 70, 55, 40, 35, 25, 15, 10 kDa | |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis |