Learn More
Thermo Scientific™ PageRuler™ vorgefärbte Proteinleiter, 10 bis 180 kDa
Artikelnummer. 11822124 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
2 x 250 μl
10 x 250 μl
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 11822124
Marke: Thermo Scientific™ 26617
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Mischung aus zehn (10) blau-, orange- und grüngefärbten Proteinen (10 bis 180 kDa) zur Verwendung als Größenstandards bei der Protein-Gelelektrophorese (SDS-PAGE) und beim Western Blot.
Die Thermo Scientific™ PageRuler Vorgefärbte Proteinleiter ist eine Mischung aus zehn (10) blau-, orange- und grüngefärbten Proteinen (10 bis 180 kDa) zur Verwendung als Größenstandards bei der Protein-Gelelektrophorese (SDS-PAGE) und beim Western Blot-Verfahren.
Dieser vorgefärbte Protein-MW-Marker dient zum Überwachen des Verlaufes der SDS-Polyacrylamid-Gel-Elektrophorese zur Beurteilung der Wirksamkeit der Übertragung auf PVDF-, Nylon- und Nitrozellulosemembranen und zur Schätzung der ungefähren Größe separierter Proteine, die mit Gel-Färbemittel bzw. Western-Blot-Nachweisreagenzien sichtbar gemacht wurden. Die Leiter besteht aus einer orangenen Referenzbande bei 70 kDa und einer grünen Bande bei 10 kDa.
Besondere Merkmale:
  • Größenbereich – 10 Proteine, die 10 bis 180 kDa umfassen
  • Gebrauchsfertig – Wird in einem Ladepuffer zum direkten Auftragen auf Gele geliefert; kein Sieden erforderlich
  • Scharfe Banden – Farbkodierte Banden ähnlicher Intensität ermöglichen eine einfache Visualisierung
  • Qualitätsgeprüft – Jede Charge wird anhand von SDS-PAGE und Western Blot-Verfahren beurteilt
  • Zwei Referenzbanden – Orange bei 70 kDa und grün bei 10 kDa
  • Membran-kompatibel – Farbige Banden können für das Western Blot-Verfahren auf Membranen übertragen werden
Enthält:
Farbstoffgefärbte Proteine in 62,5 mmol Tris-H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % SDS, 10 mmol DTT, 1 mmol NaN3 und 33 % Glycerin.
Empfohlen für:
Überwachung der Proteinwanderung während der SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese; Kontrolle des Proteintransfers auf Membranen nach Western Blot; Größenbestimmung von Proteinen in SDS-Polyacrylamidgelen und Western Blots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Inhalt: 10 250 μL-Fläschchen
Lagerpuffer: 62,5 mmol Tris-H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % SDS, 10 mmol DTT, 1 mmol NaN3 und 33 % Glycerin
Lagerung: Nach Erhalt bei -20 °C lagern
Nachweisverfahren Kolorimetrisch, NIR-Fluoreszenz (700 nm), RGB-Fluoreszenz (555 nm)
Number of Markers 10
Produkttyp Proteinleiter
Sofort einsatzbereit Ja
Größenbereich 10 bis 180 kDa
Färbemitteltyp 3 Farben: Blau, orange, grün
Gelkompatibilität Bolt™ Bis-Tris Plus Gele, Novex™ Tricin-Gele, Novex™ Tris-Glycin-Gele, NuPAGE™ Bis-Tris-Gele, NuPAGE™ Tris-Acetat-Gele, SDS-PAGE-Gele
Molekulargewicht 180, 130, 100, 70, 55, 40, 35, 25, 15, 10 kDa
Produktlinie PageRuler
Menge 10 x 250 μl
Versandbedingung Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Systemtyp Western Blotting, SDS-PAGE