Learn More
Thermo Scientific™ PageRuler™ Prestained NIR Protein Ladder
Eine Mischung aus 10 Proteinen (11 bis 250 kDa), die blau gefärbt und fluormarkiert sind, um eine Nahinfrarot-Fluoreszenzvisualisierung und Proteingrößenbestimmung nach der Elektrophorese zu ermöglichen.
309.00 €
Spezifikation
Nachweisverfahren | Kolorimetrisch, NIR-Fluoreszenz (700 nm) |
---|---|
Number of Markers | 10 |
Produkttyp | Proteinleiter |
Sofort einsatzbereit | Ja |
Größenbereich | 11 bis 250 kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12361893
|
Thermo Scientific™
26635 |
2 x 250 ml |
309.00 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ PageRuler vorgefärbte NIR-Proteinleiter ist eine Mischung aus 10 Proteinen (11 bis 250 kDa), die blau gefärbt und fluormarkiert sind, um eine Nahinfrarot-Fluoreszenzvisualisierung und Proteingrößenbestimmung nach der Elektrophorese zu ermöglichen.
Die Protein-MW-Marker in dieser Leiter werden bei der Analyse mit SDS-PAGE in scharfe Streifen aufgelöst und mit einem fluoreszierenden Farbstoff zur Visualisierung mit Instrumenten markiert, die für den Nachweis von Nahinfrarot (NIR)-Fluoreszenz ausgestattet sind. Die Bänder sind auch direkt sichtbar, da die Proteine bereits blau gefärbt sind. Das 55 kDa-Band ist von höherer Intensität und dient als Referenzband. Die Proteinleiter ist praktisch verpackt und gebrauchsfertig: Vor der Verwendung ist kein Erhitzen, Verdünnen oder Hinzufügen eines Reduktionsmittels erforderlich.Besondere Merkmale:
Größenbereich 10 Proteine, die 11 bis 250 kDa umfassen
Fluoreszenz Nachweis mit 670 nm rotem Laser oder 700 nm-Kanälen mit Fluoreszenzbildnern
Gebrauchsfertig wird in einem Ladepuffer zum direkten Auftragen auf Gele geliefert
Scharfe Banden hervorragende Größenbestimmung für die Nahinfrarot-Visualisierung von Proteingelen und Blots
Referenzband 55 kDa-Band verfügt über eine größere Intensität für eine einfache Orientierung
Qualitätsgeprüft jede Charge wird anhand von SDS-PAGE und Western-Blotting beurteilt
Enthält:
Proteine in 62,5 mmol Tris-H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % SDS, 10 mmol DTT, 1 mmol NaN3 und 33 % Glycerin
Erforderlich:
Fluoreszierender Bildgeber, der eine Nahinfrarot-Fluoreszenzdetektion ermöglicht, wie z. B. bestimmte Typhoon™ Imagers und das LI-COR Odyssey™ Infrared Imaging System
Empfohlen für:
Proteingrößenbestimmung auf SDS-Polyacrylamid-Gelen und Western Blots für die Visualisierung mit Nahinfrarot (NIR) Fluoreszenzbildgebern
Spezifikation
Kolorimetrisch, NIR-Fluoreszenz (700 nm) | |
Proteinleiter | |
11 bis 250 kDa | |
250, 130, 95, 70, 55, 43, 34, 26, 15, 11 kDa |
10 | |
Ja | |
1 Farbe: Blau | |
PageRuler™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.