Learn More
Thermo Scientific™ PageRuler™ Prestained NIR Protein Ladder
Eine Mischung aus 10 Proteinen (11 bis 250 kDa), die blau gefärbt und fluormarkiert sind, um eine Nahinfrarot-Fluoreszenzvisualisierung und Proteingrößenbestimmung nach der Elektrophorese zu ermöglichen.
Marke:  Thermo Scientific™ 26635
216.30 EUR gültig bis 2024-09-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "21650" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.44310kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12361893
  • 309.00 € / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ PageRuler vorgefärbte NIR-Proteinleiter ist eine Mischung aus 10 Proteinen (11 bis 250 kDa), die blau gefärbt und fluormarkiert sind, um eine Nahinfrarot-Fluoreszenzvisualisierung und Proteingrößenbestimmung nach der Elektrophorese zu ermöglichen.
Die Protein-MW-Marker in dieser Leiter werden bei der Analyse mit SDS-PAGE in scharfe Streifen aufgelöst und mit einem fluoreszierenden Farbstoff zur Visualisierung mit Instrumenten markiert, die für den Nachweis von Nahinfrarot (NIR)-Fluoreszenz ausgestattet sind. Die Bänder sind auch direkt sichtbar, da die Proteine bereits blau gefärbt sind. Das 55 kDa-Band ist von höherer Intensität und dient als Referenzband. Die Proteinleiter ist praktisch verpackt und gebrauchsfertig: Vor der Verwendung ist kein Erhitzen, Verdünnen oder Hinzufügen eines Reduktionsmittels erforderlich.
Besondere Merkmale:
  • Größenbereich 10 Proteine, die 11 bis 250 kDa umfassen
  • Fluoreszenz Nachweis mit 670 nm rotem Laser oder 700 nm-Kanälen mit Fluoreszenzbildnern
  • Gebrauchsfertig wird in einem Ladepuffer zum direkten Auftragen auf Gele geliefert
  • Scharfe Banden hervorragende Größenbestimmung für die Nahinfrarot-Visualisierung von Proteingelen und Blots
  • Referenzband 55 kDa-Band verfügt über eine größere Intensität für eine einfache Orientierung
  • Qualitätsgeprüft jede Charge wird anhand von SDS-PAGE und Western-Blotting beurteilt
Enthält:
Proteine in 62,5 mmol Tris-H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % SDS, 10 mmol DTT, 1 mmol NaN3 und 33 % Glycerin
Erforderlich:
Fluoreszierender Bildgeber, der eine Nahinfrarot-Fluoreszenzdetektion ermöglicht, wie z. B. bestimmte Typhoon™ Imagers und das LI-COR Odyssey™ Infrared Imaging System
Empfohlen für:
Proteingrößenbestimmung auf SDS-Polyacrylamid-Gelen und Western Blots für die Visualisierung mit Nahinfrarot (NIR) Fluoreszenzbildgebern
Spezifikation
Spezifikation
Inhalt: zwei 250 µl-Fläschchen
Lagerpuffer: 62,5 mmol Tris-H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % SDS, 10 mmol DTT, 1 mmol NaN3 und 33 % Glycerin
Lagerung: Nach Erhalt bei –20 °C lagern
10
Ja
1 Farbe: Blau
250, 130, 95, 70, 55, 43, 34, 26, 15, 11 kDa
2 x 250 ml
Western Blotting, SDS-PAGE
Kolorimetrisch, NIR-Fluoreszenz (700 nm)
Proteinleiter
11 bis 250 kDa
Bolt™ Bis-Tris Plus Gele, Novex™ Tricin-Gele, Novex™ Tris-Glycin-Gele, NuPAGE™ Bis-Tris-Gele, NuPAGE™ Tris-Acetat-Gele, SDS-PAGE-Gele
PageRuler™
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis