Learn More
BRAND™ Impföse mit Nadel
Impföse mit Nadel für die Inokulation von Nährmedien.
Marke:  BRAND™ 452215
79.40 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10272431
  • 96.40 € / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zur Beimpfung von Nährmedien
  • Erhältlich mit Schlaufe an einem Ende und Nadel am anderen Ende
  • Die hohe Flexibilität ermöglicht ein sanftes Abstreifen, ohne die Nährstoffoberfläche zu beschädigen
  • γ-röntgensterilisiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 μl
γ-röntgensterilisiert
Nadel
Polystyrol
Gelb
Zur Beimpfung von Nährmedien
Name des Produkts
BRAND™ Impföse mit Nadel > Sterilität:Steril