Learn More
VACUUBRAND™ Paket Drehschieberpumpe RZ 2.5 +FO +VS 16
Drehschieberpumpen von VACUUBRAND sind leistungsstark bei gleichzeitig kompakter Bauweise. Selbst bei geöffnetem Gasballast bieten sie ein sehr gutes Endvakuum. Profitieren Sie dazu von verlängerten Ölwechsel- und Wartungsintervallen dank optimierter Umlaufschmierung und großem nutzbaren Ölvolumen.
2945.00 €
Spezifikation
Max. Vakuum | 0.002 mbar |
---|---|
Flussrate | 2.3 m3/hr. |
Pumpentyp | Rotary Vane Vacuum Pump |
Schutzart Gehäuse | IP 40 |
Anwendungen | Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Evacuation of Small Volumes |
Beschreibung
- hohes Saugvermögen bis nahe an das Endvakuum
- auch mit Gasballast noch sehr gutes Endvakuum
- vakuumdicht abschaltend ohne Saugstutzenventil
- lange Ölwechselintervalle durch großes nutzbares Ölvolumen
- einfache Wartung durch Teleskopbauweise
Spezifikation
0.002 mbar | |
Rotary Vane Vacuum Pump | |
Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Evacuation of Small Volumes | |
230 V |
2.3 m3/hr. | |
IP 40 | |
1,1 bar |