Learn More
VACUUBRAND™ Paket Drehschieberpumpe RZ 2.5 +FO +VS 16
Drehschieberpumpen von VACUUBRAND sind leistungsstark bei gleichzeitig kompakter Bauweise. Selbst bei geöffnetem Gasballast bieten sie ein sehr gutes Endvakuum. Profitieren Sie dazu von verlängerten Ölwechsel- und Wartungsintervallen dank optimierter Umlaufschmierung und großem nutzbaren Ölvolumen.
Marke:  VACUUBRAND™ 20798029
2210.36 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21962" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17849816
  • 2945.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • hohes Saugvermögen bis nahe an das Endvakuum
  • auch mit Gasballast noch sehr gutes Endvakuum
  • vakuumdicht abschaltend ohne Saugstutzenventil
  • lange Ölwechselintervalle durch großes nutzbares Ölvolumen
  • einfache Wartung durch Teleskopbauweise
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.002 mbar
2.3 m3/hr.
IP 40
1,1 bar
CEE
Rotary Vane Vacuum Pump
Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Evacuation of Small Volumes
230 V