Learn More
DuPont™ Tyvek™ Industrie-Schutzanzüge
Für die optimale Balance von Schutz, Langlebigkeit und Komfort. DuPont™ Tyvek™ 500 Industry Coveralls mit Kragen bestehen aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte.
8.11 € - 920.00 €
Spezifikation
Material | HDPE |
---|---|
Farbe | Weiß |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastisch |
Flaschenhalstyp | Kragen |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11371633
|
DuPont™
D13395684 |
XL |
233.23 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11763073
|
DuPont™
D13395684 |
XL |
905.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11773073
|
DuPont™
D13395672 |
2XL |
905.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11971731
|
DuPont™
D13395672 |
2XL |
233.23 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15391521
|
DuPont™
D13395377 |
L |
233.23 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11753073
|
DuPont™
D13395377 |
L |
905.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15381521
|
DuPont™
D13395359 |
M |
226.00 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11743073
|
DuPont™
D13395359 |
M |
905.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15371521
|
DuPont™
D13395579 |
S |
226.00 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11733073
|
DuPont™
D13395579 |
S |
905.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15301531
|
DuPont™
D13984290 |
3XL |
231.00 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11783073
|
DuPont™
D13984290 |
3XL |
920.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10240690
|
DuPont™
D13395672 |
2XL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10351910
|
DuPont™
D13395377 |
L |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10557640
|
DuPont™
D13395684 |
XL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10547640
|
DuPont™
D13395359 |
M |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10393160
|
DuPont™
D13395579 |
S |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Mit Kragen
- Steppnähte innen
- Reißverschluss aus TYVEK™ mit Blende
- Elastische Bündchen, Knöchel und Taille
- Antistatische Behandlung
- Kategorie III, Typ 5/6
Spezifikation
HDPE | |
Elastisch | |
Kragen | |
Kategorie III, Typ 5 und 6 | |
EN 1073-2, EN 1149-5 |
Weiß | |
Elastisch | |
Reißverschluss mit Sturmklappe | |
Standard-Falte |