Learn More
Green Elephant CellScrew™-Zellkultursystem
Dies ist ein Einweg-Zellkultursystem für adhärente Zellen. Es kombiniert ein kompaktes Design mit einer großen Wachstumsfläche und wird aus pflanzlicher Polymilchsäure (PLA) hergestellt. Dieses System ermöglicht die Reduzierung der Arbeitszeit und des Prozessmaterials sowie des CO2-Fußabdrucks.
516.00 € - 737.00 €
Spezifikation
Material | PLA |
---|---|
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
Einwegprodukt | Single-use |
Sterilität | Sterile |
Bodenform | Round |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Kulturfläche | Arbeitsvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Kulturfläche | Arbeitsvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17853095
|
Green Elephant
GEB-CS-10K |
2193 mL | 10,313 cm² | 450 to 1,300 mL |
737.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17863095
|
Green Elephant
GEB-CS-6K |
1360 mL | 6066 cm² | 250 to 800 mL |
516.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Cultivate adherent cells like HEK-293 or MSCs on a large scale
- Reduce manual labor and processed material due to its compact design
- Increase cell expansion capacity due to its large growth surface area
- Increase process robustness due to constant low shear mixing and good oxygen supply
- Reduce your carbon footprint with a cell culture system made from the plant derived polymer polylactic acid (PLA)
- Sterile; ready-to-use
Spezifikation
PLA | |
Single-use | |
Round | |
Tissue Culture-treated |
Not Autoclavable | |
Sterile | |
Membrane Screw Cap |