Learn More
Green Elephant CellScrew™-Zellkultursystem
Dies ist ein Einweg-Zellkultursystem für adhärente Zellen. Es kombiniert ein kompaktes Design mit einer großen Wachstumsfläche und wird aus pflanzlicher Polymilchsäure (PLA) hergestellt. Dieses System ermöglicht die Reduzierung der Arbeitszeit und des Prozessmaterials sowie des CO2-Fußabdrucks.
Marke: Green Elephant GEB-CS-6k
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Cultivate adherent cells like HEK-293 or MSCs on a large scale
- Reduce manual labor and processed material due to its compact design
- Increase cell expansion capacity due to its large growth surface area
- Increase process robustness due to constant low shear mixing and good oxygen supply
- Reduce your carbon footprint with a cell culture system made from the plant derived polymer polylactic acid (PLA)
- Sterile; ready-to-use
Spezifikation
46 oz. | |
PLA | |
Not Autoclavable | |
Sterile | |
Membrane Screw Cap | |
6066 cm2 | |
250 to 800 mL |
1360 mL | |
19.2 cm | |
Single-use | |
Round | |
560 g | |
Tissue Culture-treated |