Learn More
Cytiva HyrTrp Cell Dissociation Reagent
Recombinant and animal-derived component-free alternative to traditional porcine trypsin
50.75 € - 104.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | -20 °C |
---|---|
Produkttyp | Reagenz zur Zellkulturdissoziation |
Zur Verwendung mit | Adhäsionsabhängige Zelltypen MRC-5, Vero, CHO K-1 Zelllinien, die mit oder ohne Serum wachsen |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17205814
|
Cytiva
SV30209.01 |
100 mL |
50.75 €
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 28-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17215814
|
Cytiva
SV30209.02 |
500 mL |
104.00 €
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 01-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Animal-derived component-free (ADCF)
- Dye-free
- Suitable for a variety of applications and cell types
- Effective cell dissociation
- Does not impact cell line viability and doubling times
- For cell-based vaccine production and stem cell/primary cell/gene therapy cell culture processes
- For use with attachment-dependent cell types MRC-5, Vero, CHO K-1 cell lines grown with or without serum
Spezifikation
-20 °C | |
Reagenz zur Zellkulturdissoziation | |
Adhäsionsabhängige Zelltypen MRC-5, Vero, CHO K-1 Zelllinien, die mit oder ohne Serum wachsen |