Learn More
Cytiva HyrTrp Cell Dissociation Reagent
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
- Frei von tierischen Bestandteilen (ADCF)
- Farbstofffrei
- Geeignet für verschiedene Anwendungen und Zellarten
- Effektive Zelldissoziation
- Ohne Auswirkungen auf die Lebensfähigkeit der Zelllinie, Verdopplung der Zeit
- Für zellbasierte Impfstoffproduktions- und Zellkulturprozesse in Stammzellen/Primärzellen/Gentherapie
- Zur Verwendung mit anhaftungsabhängigen Zelltypen MRC-5, Vero, CHO K-1 Zelllinien, die mit oder ohne Serum wachsen
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Produkttyp | Reagenz zur Zellkulturdissoziation |
| Zur Verwendung mit | Adhäsionsabhängige Zelltypen MRC-5, Vero, CHO K-1 Zelllinien, die mit oder ohne Serum wachsen |
| Menge | 100 mL |